Learn More
Invitrogen™ RALA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA5102958
Artikelnummer. 16629414
  • 493.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total RALA.
Multifunctional GTPase involved in a variety of cellular processes including gene expression, cell migration, cell proliferation, oncogenic transformation and membrane trafficking. Accomplishes its multiple functions by interacting with distinct downstream effectors. Acts as a GTP sensor for GTP-dependent exocytosis of dense core vesicles. Plays a role in the early stages of cytokinesis and is required to tether the exocyst to the cytokinetic furrow. The RALA-exocyst complex regulates integrin-dependent membrane raft exocytosis and growth signaling. Key regulator of LPAR1 signaling and competes with GRK2 for binding to LPAR1 thus affecting the signaling properties of the receptor. Required for anchorage-independent proliferation of transformed cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RALA
Polyclonal
Unconjugated
Rala
3010001O15Rik; AW322615; MGC48949; Ral; -ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related); RALA; Ral-a; ral-A protein; RALA Ras like proto-oncogene A; Ras family small GTP binding protein RALA; ras related GTP binding protein A; Rasl1; RAS-like protein A; RAS-like, family 1; ras-related protein Ral-A; v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
5898
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P11233
Rala
A synthesized peptide derived from human RALA(Accession P11233), corresponding to amino acid residues F168-L206.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Dokumentation
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado