missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RALBP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB875)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274822
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274822 100 μL 100 Mikroliter
30276486 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274822

Marke: Invitrogen™ MA557676

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RALBP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Can specifically activate hydrolysis of GTP bound to RAC1 and CDC42, but not RALA. Mediates ATP-dependent transport of S-(2,4-dinitrophenyl)-glutathione (DNP-SG) and doxorubicin (DOX) and is the major ATP-dependent transporter of glutathione conjugates of electrophiles (GS-E) and DOX in erythrocytes. Can catalyze transport of glutathione conjugates and xenobiotics, and may contribute to the multidrug resistance phenomenon. Serves as a scaffold protein that brings together proteins forming an endocytotic complex during interphase and also with CDC2 to switch off endocytosis, One of its substrates would be EPN1/Epsin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RALBP1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB875
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen RALBP1
Gen-Zugriffsnummer Q15311, Q62172, Q62796
Gen-Alias 76 kDa Ral-interacting protein; Cytocentrin; dinitrophenyl S-glutathione ATPase; DNP-SG ATPase; ralA binding protein 1; ralA-binding protein 1; RALBP1; Ral-interacting protein 1; RIP; RIP1; RLIP1; RLIP76
Gensymbole RALBP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RALBP1 (aa 200-265).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10928, 19765, 84014
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.