Learn More
R&D Systems™ Raloxifene hydrochloride
Artikelnummer. 18752584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752584 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18752584 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2280/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.77 €
    141.75 € / 50 Milligramm
    Sparen 15.02 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective estrogen receptor modulator (SERM)
Selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to ERα and ERβ, and tissue-dependently activates or blocks estrogen-induced transcription. Acts as an antiestrogen in breast and uterine tissue, but displays estrogen agonist activity in bone. In D12 rat hypothalamic cells, inhibits progesterone receptor induction by estrogen with an IC50 of 1 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Raloxifenhydrochlorid
CAS 82640-04-8
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C28H28ClNO4S
Formelmasse 510.04
Reinheit >98%
Molekulargewicht 510.045
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.