Learn More
Thermo Scientific Chemicals Raloxifenhydrochlorid
Artikelnummer. 17211242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17211242 5 g 5 Gramm
17201242 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211242 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466500050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82640-04-8
Summenformel C28H27NO4S·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Raloxifenhydrochlorid
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: löslich in DMSO
Schmelzpunkt 263,0 °C
Formelmasse 510,04