Learn More
Raltegravir-Kaliumsalz, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Raltegravir potassium salt |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 482.1116 |