Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-in-One-Prozess-Raman-Analysator
Artikelnummer. 17709417 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Prozess-Raman-Analysator
Enthält:
Bioreactor Kugelprobe
Niederdruck-Durchflusszelle
Process BallProbe
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält unitSize
17709417 Prozess-Raman-Analysator Bioreactor Kugelprobe 1 Stück
17719417 Prozess-Raman-Analysator Process BallProbe 1 Stück
17729417 Prozess-Raman-Analysator Niederdruck-Durchflusszelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17709417 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8000488101
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der Thermo Scientific™ MarqMetrix™ Der All-In-One Process Raman Analyzer ist ein kompaktes und tragbares Raman-Spektrometer-All-in-One-System mit patentierter Technologie, das speziell für den schnellen Einsatz, die einfache Bedienung und die flexible Skalierbarkeit in Märkten entwickelt wurde, in denen die Zeit bis zum Erreichen der Ergebnisse entscheidend ist.
Mit dem MarqMetrix Mit dem Prozess-Raman-Analysator können Unternehmen zerstörungsfreie Echtzeitanalysen ohne Probenvorbereitung durchführen.
Der MarqMetrix Der All-in-One-Analysator ermöglicht präzise und genaue Messungen, die einfach durchzuführen und zu verstehen sind. Dank unserer Hardware mit nur einem Schaltknopf und der benutzerfreundlichen Software können Sie sofort genaue Raman-Messungen in weniger als 15 Minuten durchführen.
Der MarqMetrix Das All-in-One-System lässt sich problemlos in Ihre bestehenden Prozesse integrieren und macht teure technische Expertise überflüssig.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Bioprozessierung PAT (Prozessanalytische Technologie)
  • Öl& Gasproduktion
Inline-Verwendung der Raman-Spektroskopie zur Prozessüberwachung
Mit geringem Platzbedarf und niedrigeren Kosten, MarqMetrix Der All-in-One Prozess-Raman-Analysator ermöglicht die Inline-Prozessüberwachung und erlaubt Ihnen, Optimierungsentscheidungen schneller zu treffen.
Packen Sie Ihre MarqMetrix Das All-in-One-System in einem Schutzkoffer – nehmen Sie es einfach dorthin mit, wo Sie es brauchen. Dank der werksseitigen Kalibrierung ist das System sofort einsatzbereit und gewährleistet eine kontinuierliche und präzise Analyse.
Servicepläne
Thermo Fisher Scientific bietet Servicepläne an, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu maximieren und die Leistung während des gesamten Lebenszyklus Ihres Produkts zu optimieren. MarqMetrix All-in-One-System. Die Servicepläne beinhalten exklusive Vorteile, so z. B.:
  • Unbegrenzter technischer Support
  • Werkstattreparaturservice
  • Aufrechterhaltung der Systemkonformität
  • Beratungsservice
Software
Maximieren Sie die Leistung des MarqMetrix All-in-One-Prozess-Raman-Analysator mit Thermo Scientific Lykos PAT Software – eine Fernsteuerungs- und Überwachungssoftware, die die Komplexität der Chemometrie vereinfacht und unter anderem folgende Funktionen bietet:
  • Echtzeitanzeige, Speicherung und Export von Ergebnissen der Bioprozessüberwachung
  • Fernsteuerung und -überwachung MarqMetrix All-in-One-Prozess-Raman-Analysator von außerhalb des Labors
  • Vereinfachte Bedienung und intuitiver Arbeitsablauf für Nicht-Ramen-Spektroskopiker
  • Mehrere Steuerelemente MarqMetrix All-in-One-Analysegeräte von einem zentralen Standort
Verfügbare Add-ons: cGMP- und 21 CFR Teil 11-Konformitätsmerkmale für regulierte Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Prozess-Raman-Analysator
Tiefe (metrisch) 25 cm
Elektrische Anforderungen Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, 50 bis 60 Hz, Betriebsspannung: 12 V DC, 2 A
Höhe (metrisch) 7,7 cm
Auflösung 6,5 cm-1 Mittelwert über den Spektralbereich
Angaben zur Software Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integrierter PC (Windows 10 OS)
Spektralbereich 100 bis 3250 cm-1
Wellenlängenbereich 785 nm, Anregungsleistung: 10 bis 450 mW
Breite (metrisch) 25 cm
Sicherheitsmerkmale 1 Schlüsselschalter für Laserverriegelung, elektronischer Laserauslöser
Detektor Thermisch stabilisierter CCD (2-stufiger TEC)
Fiber Conditions FC/PC (sowohl Anregung als auch Erfassung)
Enthält Bioreactor Kugelprobe
Zertifizierung/Konformität Laserzertifizierung: Lasergerät der Klasse 3B, FDA-zertifiziert
Dunkelrauschen ≤16,5 Zählungen bei 10 Sekunden Integration
Anschlüsse 1 RJ-45 Ethernet-Anschluss 3 USB 3.0, 1 Display-Anschluss 1.1 (VGA, DVI oder HDMI mit Adapter)