Learn More
Tocris Bioscience™ Ramipril
Artikelnummer. 18704719
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18704719
Marke: Tocris Bioscience™ 5250/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Non-peptide, competitive angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor
Ramipril is a non-peptide, competitive angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor (IC50 = 5 nM). Prodrug which is hydrolyzed in vivo to the active metabolite ramiprilat. Displays protective effects on endothelium against high-glucose induced dysfunction. Exhibits antihypertensive effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >99%
Menge 50 mg
Produkttyp Ramipril
Molekulargewicht 416.51
Hemmstoffe Ramipril
Nur für Forschungszwecke