Learn More
Ohaus™ RAMPE 1250 MM ACIER PEINT POUR VFP-E60051PM
Artikelnummer. 15192123 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
:
Länge: 1250 mm
Artikelnummer.
15192123 Länge: 1250 mm
1 options
Artikelnummer. 15192123
Marke: Ohaus™ 22015466
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellinformation
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Lackierter Stahl
Länge (metrisch) 1250 mm
Typ RAMP