Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Artikelnummer. 18794494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18794494 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18794494 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.59 €
    332.85 € / 5 Stück
    Sparen 39.74 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use in ELISAs, dilute to the working concentration specified on the vial label using 1% BSA/PBS or Reagent Diluent Concentrate 2 (Catalog # DY995) diluted 1:10 in deionized water.
Stable for up to 6 months after opening when stored at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 x 1 ml
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinie R&D Systems
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA