missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Raney™ Nickel, Aktivierter Katalysator, 50 %-Slurry in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10172953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10172953

Marke: Thermo Scientific Acros 395925000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-02-0, 7732-18-5, 7429-90-5
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Raney™-Nickel
Namenshinweis Activated Catalyst
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Form Aufschlämmung in Wasser
Formelmasse 58.69

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt