Learn More
Brannan™ Hydrometer shot loaded shot loaded length 250mm
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,70 bis 1,00 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Brannan Range Finder Hydrometer, relativer Dichtebereich:0,70 bis 1,00 mg/l, Genauigkeit:+/- 0,01 g/ml, Ballasttyp:Stahlschrot, Zertifizierungen/Konformität:ISO 650, 916, Menge:Gehäuse 1Pack
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Gehäuse 1Pack |
| Typ | Bereichssucher-Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0,01 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 0,70 bis 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der relativen Dichte |
| Bereich der relativen Dichte | 0,70 bis 1,00 g/ml |