Learn More
Brannan™ Such-Aräometer
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
14.70 € - 16.85 €
Spezifikation
Menge | Gehäuse 1Each |
---|---|
Typ | Bereichssucher-Hydrometer |
Schritten | 0,005 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | UKAS |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12851428
|
Brannan™
10/531/0 |
1 bis 1,50 |
14.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12861428
|
Brannan™
10/532/0 |
1,50 bis 2 |
16.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
0,005 g/mL | |
250 mm |
Bereichssucher-Hydrometer | |
UKAS | |
Messung der relativen Dichte |