Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Artikelnummer. 15573883 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modell:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
15573883 6,00 kg R41ME6 1 Stück
15533893 3,00 kg R41ME3 1 Stück
15543893 3,00 kg R41ME3-M 1 Stück
15553893 6,00 kg R41ME6-M 1 Stück
15563893 15,00 kg R41ME15-M 1 Stück
15573893 30,00 kg R41ME30-M 1 Stück
15583883 15,00 kg R41ME15 1 Stück
15593883 30,00 kg R41ME30 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15573883 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30231099
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Ranger™ 4000 ist ideal für industrielle Wägeanwendungen, bei denen Wert wichtig ist und Qualität, Haltbarkeit und Funktionalität oberste Priorität haben. Die mit sieben Anwendungsmodi ausgestattete Waage liefert Ergebnisse für viele industrielle Wäge- und Messanforderungen.
  • Das robuste Metallgehäuse und die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz, Stabilität und eine lange Produktlebensdauer, wie sie für industrielle Wägeanwendungen in rauen Umgebungen erforderlich sind.
  • Die benutzerfreundlichste Waage auf dem Markt bietet Smart Text™ für eine einfache Bedienung und Einrichtung, um eine hohe Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
  • Mit dem größten Display seiner Klasse, Kontrollwägungs-LED-Anzeigen und hintergrundbeleuchtetem LCD-Display kann Ranger 4000 in nahezu jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Anschlusstyp Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich)
Bauweise Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl
Fassungsvermögen 6,00 kg
Displaytyp LED, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung
Lesbarkeit 0,200000 g
Linearität 0,400000 g
Modell R41ME6
Wiederholgenauigkeit 0,400000 g
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
Abmessungen (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 7,000 kg