missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAP1A/RAP1B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1030)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275287
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275287 100 μL 100 Mikroliter
30275551 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275287

Marke: Invitrogen™ MA557209

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RAP1A/RAP1B Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAP1A/RAP1B
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1030
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen RAP1A
Gen-Zugriffsnummer P61224, P62834, P62835, P62836, Q62636, Q99JI6
Gen-Alias 2810443E11Rik; AI848598; C21KG; G-22K; GTP-binding protein smg p21A; GTP-binding protein smg p21B; GTP-binding protein SMG-P21A; K-REV; KREV1; Krev-1; OK/SW-cl.11; RAL1B; rap 1A; RAP1; RAP1A; RAP-1A; RAP1A, member of RAS oncogene family; Rap1b; RAP1B, member of RAS oncogene family; Ras family small GTP binding protein RAP1B; RAS related protein 1b; RAS-related protein 1a; Ras-related protein Krev-1; Ras-related protein Rap-1A; RAS-related protein RAP1B; ras-related protein Rap-1b; RAS-related protein-1a; small GTP binding protein; SMGP21
Gensymbole RAP1A, RAP1B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RAP1A/RAP1B (aa 100-150).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 109905, 171337, 215449, 295347, 5906, 5908
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.