Learn More
Invitrogen™ RAP1A/RAP1B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1030)
Artikelnummer. 30275551
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275551 20 μL 20 Mikroliter
30275287 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275551
Marke: Invitrogen™ MA557210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
RAP1A/RAP1B Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RAP1A/RAP1B
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1030
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen RAP1A
Gen-Zugriffsnummer P61224, P62834, P62835, P62836, Q62636, Q99JI6
Gen-Alias 2810443E11Rik; AI848598; C21KG; G-22K; GTP-binding protein smg p21A; GTP-binding protein smg p21B; GTP-binding protein SMG-P21A; K-REV; KREV1; Krev-1; OK/SW-cl.11; RAL1B; rap 1A; RAP1; RAP1A; RAP-1A; RAP1A, member of RAS oncogene family; Rap1b; RAP1B, member of RAS oncogene family; Ras family small GTP binding protein RAP1B; RAS related protein 1b; RAS-related protein 1a; Ras-related protein Krev-1; Ras-related protein Rap-1A; RAS-related protein RAP1B; ras-related protein Rap-1b; RAS-related protein-1a; small GTP binding protein; SMGP21
Gensymbole RAP1A, RAP1B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RAP1A/RAP1B (aa 100-150).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 109905, 171337, 215449, 295347, 5906, 5908
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG