missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAP2B Monoclonal Antibody (455517)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561584

Artikelnummer. 30534563

  • 441.00 € / 100 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

This intronless gene belongs to a family of RAS-related genes. The proteins encoded by these genes share approximately 50% amino acid identity with the classical RAS proteins and have numerous structural features in common. The most striking difference between the RAP and RAS proteins resides in their 61st amino acid: glutamine in RAS is replaced by threonine in RAP proteins. Evidence suggests that this protein may be polyisoprenylated and palmitoylated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

RAP2B
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P61225
RAP2B
E. coli-derived recombinant human Rap2B, Met1-Leu183.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
455517
Unconjugated
RAP2B
4021402C18Rik; AA408554; Rap2b; RAP2B, member of RAS oncogene family; ras-related protein Rap-2b; small GTP binding protein
Mouse
Protein A/G
RUO
5912
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.