Learn More
Melford Rapamycin
Artikelnummer. 30018763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018763 1 mg 1 Milligramm
30018764 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018763 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. R645000.001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rapamycin, eine aus Streptomyces hygroscopicus gewonnene, hochwirksame Verbindung, hat sich aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seiner zentralen Rolle beim Verständnis zellulärer und molekularer Prozesse zu einem Eckpfeiler der Lebenswissenschaften entwickelt.
Rapamycin, eine aus Streptomyces hygroscopicus gewonnene, hochwirksame Verbindung, hat sich aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seiner zentralen Rolle beim Verständnis zellulärer und molekularer Prozesse zu einem Eckpfeiler der Lebenswissenschaften entwickelt. In der Zellbiologie und molekularen Forschung ist Rapamycin bekannt für seine Fähigkeit, den mTOR-Signalweg (mammalian target of rapamycin) selektiv zu hemmen. Dieser Signalweg reguliert grundlegende Zellfunktionen wie Wachstum, Stoffwechsel und Autophagie, wodurch Rapamycin zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Aufklärung komplexer zellulärer Mechanismen wird.
In der Krebsforschung hat Rapamycin das Feld revolutioniert, indem es mTOR ins Visier nimmt, um die unkontrollierte Vermehrung von Krebszellen zu stoppen, und bietet damit vielversprechende Wege für neuartige Krebstherapien. Die facettenreiche Natur und die verschiedenen Darreichungsformen von Rapamycin sichern seine anhaltende Bedeutung in den Lebenswissenschaften und ermöglichen Durchbrüche in der Zellbiologie, der Transplantationsmedizin und der Krebsforschung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Menge 1 mg
Summenformel C51H79NO13