Learn More
Melford Rapamycin
Description
Rapamycin, eine aus Streptomyces hygroscopicus gewonnene, hochwirksame Verbindung, hat sich aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seiner zentralen Rolle beim Verständnis zellulärer und molekularer Prozesse zu einem Eckpfeiler der Lebenswissenschaften entwickelt.
Rapamycin, eine aus Streptomyces hygroscopicus gewonnene, hochwirksame Verbindung, hat sich aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seiner zentralen Rolle beim Verständnis zellulärer und molekularer Prozesse zu einem Eckpfeiler der Lebenswissenschaften entwickelt. In der Zellbiologie und molekularen Forschung ist Rapamycin bekannt für seine Fähigkeit, den mTOR-Signalweg (mammalian target of rapamycin) selektiv zu hemmen. Dieser Signalweg reguliert grundlegende Zellfunktionen wie Wachstum, Stoffwechsel und Autophagie, wodurch Rapamycin zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Aufklärung komplexer zellulärer Mechanismen wird.
In der Krebsforschung hat Rapamycin das Feld revolutioniert, indem es mTOR ins Visier nimmt, um die unkontrollierte Vermehrung von Krebszellen zu stoppen, und bietet damit vielversprechende Wege für neuartige Krebstherapien. Die facettenreiche Natur und die verschiedenen Darreichungsformen von Rapamycin sichern seine anhaltende Bedeutung in den Lebenswissenschaften und ermöglichen Durchbrüche in der Zellbiologie, der Transplantationsmedizin und der Krebsforschung.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Rapamycin |
| CAS | 53123-88-9 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C51H79NO13 |