missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rapastinel Trifluoroacetate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16419697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16419697 5 mg -
16473536 25 mg 25 Milligramm
16421639 1 mg -
16417168 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419697 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16728B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.

Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rapastinel Trifluoroacetate
CAS 1435786-04-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32F3N5O8
Menge 5 mg
Synonym GLYX-13 Trifluoroacetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (236.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@H]2N(C([C@@H](N)[C@H](O)C)=O)CCC2)=O)CCC1)N[C@@H]([C@H](O)C)C(N)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 527.49
Formelmasse 527.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.