Learn More
Rapastinel Trifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473536 25 mg 25 Milligramm
16421639 1 mg -
16419697 5 mg -
16417168 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473536 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16728B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapastinel Trifluoroacetate
CAS 1435786-04-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32F3N5O8
Menge 25 mg
Synonym GLYX-13 Trifluoroacetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (236.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@H]2N(C([C@@H](N)[C@H](O)C)=O)CCC2)=O)CCC1)N[C@@H]([C@H](O)C)C(N)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 527.49
Formelmasse 527.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration