missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAPGEF4 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | RAPGEF4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC024004 |
| Molekulargewicht | 115.5 |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-RAPGEF4 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-RAPGEF4 antibody (H00011069-B01) by western blotting |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100UL RAPGEF4 293T Cell Transient Overexpression L
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?