Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ CB PLUS System
Artikelnummer. 13245619
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Panels/Kit
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13245619 20 Panels/Kit 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13245619 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R8311008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Identifizieren Sie Corynebakterien und andere irreguläre Gram-positive Bakterien in nur vier Stunden mit diesem auf Enzymtechnologie basierenden System zur schnellen Identifizierung.
Identifizieren Sie Corynebakterien und anderen irregulären Gram-positiven Bakterien in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ CB PLUS System, einem auf Enzymtechnologie basierenden Identifizierungssystem.
Das RapID CB Plus System ist eine qualitative Mikromethode mit konventionellen und chromogenen Substraten für die Identifizierung von medizinisch bedeutsamen Diphterie- und anderen irregulären Gram-positiven Bakterien, die aus human-klinischen Proben isoliert wurden.
  • Inokulation in einem Schritt – verkürzte Vorbereitungszeit für eine höhere Produktivität
  • Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24 Stunden-Inkubation
  • Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
  • Gängiges Verfahren – geringerer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
  • Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
  • Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
*Zweistündige Inkubation für RapID SS/u.
Ein transparentes Kunststoff-Testsystem, das Kavitäten mit imprägnierten Substraten enthält, für die Beimpfung einer definierten Bakteriensuspension. Die Bakteriensuspension in der RapID Inokulationsflüssigkeit herstellen, anschließend in das Testsystem geben, um die Testreaktionen in jeder Kavität starten zu können.
Nach der Inkubation wird jede Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder anhand eines computergenerierten Code-Compendiums (ERIC).
Erforderlich:
RapID Spot Indol, Art.-Nr. R8309002 und RapID Inokulationsflüssigkeit, Art.-Nr. R8325102
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung RapID CB PLUS System
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Corynebacterium und andere Gram-positive coryneforme Bakterien
Verpackungsart 1 Box
Menge 20 Panels/Kit
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.