Learn More
Buerkle™ CPC Kupplung, POM, Vatert., m.V., Verschr. Ø 6x8mm .
Artikelnummer. 11901611 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
6 x 8 mm-Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11901611 6 x 8 mm-Schlauch 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11901611
Marke: Buerkle™ 87721380
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CPC Kupplung, POM, Vatert., m.V., Verschr. Ø 6x8mm ist die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern, etc.
CPC Kupplung, POM, Vatert., m.V., Verschr. Ø 6x8mm ist die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern, etc. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung, Vaterteil
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 43 mm
Zur Verwendung mit 6 x 8 mm-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1
Breite (metrisch) 6,4 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schnellverschlusskupplung