Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung
Artikelnummer. 10118661 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
2 mm Durchmesser x 27 mm
4 mm Durchmesser x 37 mm
Material:
POM
Polypropylen
Beschreibung:
Mit Ventil
Ohne Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10118661
Marke: Buerkle™ 87522104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ventil
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 37 mm
Zur Verwendung mit 4 x 6 mm Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 1
Schlauchgröße 4 mm Durchmesser x 37 mm
Breite (metrisch) 3.2 mm
Enthält Schnellverbindung
Maximaler Druck 8 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Produkttyp Schnellverbindung