Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
2 mm Durchmesser x 27 mm
4 mm Durchmesser x 37 mm
Material:
POM
Polypropylen
Beschreibung:
Mit Ventil
Ohne Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ohne Ventil |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | POM |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 37 mm |
| Zur Verwendung mit | 4 x 6 mm Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Schlauchgröße | 4 mm Durchmesser x 37 mm |
| Breite (metrisch) | 3.2 mm |
| Mehr anzeigen |