Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, Schlauchtüllen mit Schlauchdüsen
Artikelnummer. 10086711 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
6,5 mm Durchmesser x 47 mm
9,5 mm Durchmesser x 42 mm
Durchmesser 6.5 mm x 32 m
Durchmesser 6.5 mm x 47 m
Durchmesser 8 mm x 32 m
Material:
POM
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10086711
Marke: Buerkle™ 87712160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mithilfe der Buerkle™ Schnellkupplungen mit Schlauchdüsen im Set, das weibliche Verbindungsstücke, Schlauchkupplungen und Schlauchdüsen enthält, lassen sich Ihre Schläuche im Labor konfigurieren.
  • Ventil
  • Weibliche Verbindungsstücke
  • Schlauchkupplungen mit Schlauchtüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 42 mm
Zur Verwendung mit 9,5 mm-Schlauch
Verpackungsmenge 25/Waage
Schlauchgröße 9,5 mm Durchmesser x 42 mm
Breite (metrisch) 6.4 mm
Enthält Ventil
Maximaler Druck 8 bar
Produkttyp Schnellverbindung
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.