Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, Schlauchtüllen mit Schlauchdüsen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
6,5 mm Durchmesser x 47 mm
9,5 mm Durchmesser x 42 mm
Durchmesser 6.5 mm x 32 m
Durchmesser 6.5 mm x 47 m
Durchmesser 8 mm x 32 m
Material:
POM
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ventil
- Weibliche Verbindungsstücke
- Schlauchkupplungen mit Schlauchtüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 47 mm |
| Zur Verwendung mit | 6,4 mm-Schlauch |
| Verpackungsmenge | 25/Waage |
| Schlauchgröße | 6,5 mm Durchmesser x 47 mm |
| Breite (metrisch) | 6.4 mm |
| Enthält | Ventil |
| Maximaler Druck | 8 bar |
| Produkttyp | Schnellverbindung |