Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, Schlauchtüllen mit Schlauchdüsen
Artikelnummer. 10789664 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
6,5 mm Durchmesser x 47 mm
9,5 mm Durchmesser x 42 mm
Durchmesser 6.5 mm x 32 m
Durchmesser 6.5 mm x 47 m
Durchmesser 8 mm x 32 m
Material:
POM
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10789664
Marke: Buerkle™ 87711050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mithilfe der Buerkle™ Schnellkupplungen mit Schlauchdüsen im Set, das weibliche Verbindungsstücke, Schlauchkupplungen und Schlauchdüsen enthält, lassen sich Ihre Schläuche im Labor konfigurieren.
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
  • Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ohne Ventil
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 32 mm
Zur Verwendung mit 8 mm-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1
Schlauchgröße Durchmesser 8 mm x 32 m
Gewindegröße NW 6,4 mm
Enthält männliche Verbindungsstücke, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schnellverbindung