Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, for Plate Mounting with Hose Screw-Joint
Artikelnummer. 16410785 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16410785
Marke: Buerkle™ 87741380
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
  • Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 49 mm
Breite (metrisch) 6.4 mm
Enthält Mit Ventil