Learn More
Buerkle™ Schnellverbindungen, NW 6,4 mm, Buchsenanschlüsse, mit Schlauchdüsen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9,5 mm-Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum.
- Ideal zum Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten und Behältern.
- Höchste Qualität, geprüfte Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf, maximaler Durchfluss, einfache Anwendung (Einhandbedienung) und elegantes Design
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Ventil |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit | 9,5 mm-Schlauch |
| Verpackungsmenge | 25/Waage |
| Breite (metrisch) | 6.4 mm |
| Enthält | Schnellverbindung |
| Maximaler Druck | 8 bar |
| Produkttyp | Schnellverbindung |