Learn More
Thermo Scientific™ Rapid DNA Ligation Kit Promotion
Artikelnummer. 15757526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
150 Reaktionen
Packungsgröße:
150 Reaktionen
Artikelnummer. 15757526
Marke: Thermo Scientific™ K1423
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo™ Scientific DNA-Schnellligationskit ermöglicht eine schnelle Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Enden in nur 5 Minuten bei Raumtemperatur.
Rapid DNA Ligation Kit enables fast sticky-end or blunt-end DNA ligation in only 5 minutes at room temperature.
The kit contains T4 DNA ligase and a specially-formulated 5X rapid ligation buffer optimized for fast and efficient DNA ligation. Fast ligation efficiency is equal to that obtained with T4 DNA ligase in a standard 1 hour ligation. The ligation reaction mixture can be used directly for bacterial transformation with the TransformAid Bacterial Transformation Kit or with other conventional transformation procedures.
Highlights
  • Fast -ligation of either sticky- or blunt-end DNA in only 5 minutes
  • Convenient -reaction mixture can be used directly for bacterial transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine cloning experiments; Blunt-end cloning; Library construction; TA cloning.
Anzahl Reaktionen 150
Produkttyp DNA-Schnell-Ligationskit
Menge 150 Reaktionen