Learn More
Gestigkeit Harry Schnellverascher
Beschreibung
Beinhaltet
Temperatursonde, eingebauter Entlüfter mit Gebläse, 6 ft. oder 2 in. Innendurchmesser Abgasschlauch aus Polyethylen mit Klemme und 6 Fuß langen flexiblen Polyethylenschläuchen für die Stickstoffzufuhr mit John-Guest-Anschluss
- Das Abblasen mit Stickstoff reduziert den Partialdruck direkt über der Flüssigkeit, um die Verdampfung zu beschleunigen und das Lösungsmittel beim Verdampfen zu entfernen
- Fünf Stickstoff-Steuerventile mit Ein-/Aus-Schalter; jedes Ventil steuert eine Reihe mit 10 Düsen, sodass Stickstoff bei teilweisen Durchgängen gespart werden kann
- Vorderer Druckregler mit analoger Druckanzeige von 0 bis 45 psi in 2 psi-Schritten
- Die mikroprozessorgesteuerte Heizung versorgt den Block mit Wärme und ist von 30°bis 100° in 1 °C-Schritten programmierbar
- Die Zeitschaltuhr kann von 1 bis 999 min eingestellt werden
- Speicher für bis zu 10 Programme
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 8 A |
| Zertifizierung/Konformität | ETL, ERL-C |
| Außenhöhe (metrisch) | 33 cm |
| Display | LCD-Anzeige |
| Gewicht (metrisch) | 15,9 kg |
| Elektrische Anforderungen | 115 V, 60 Hz |
| Frequenz | 60 Hz |
| Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl |
| Betriebsdruck | 0 bis 3,1 bar |
| Spannung | 115 V |
| Mehr anzeigen |