Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ NF PLUS System
Artikelnummer. 11484139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Panels/Kit
Packungsgröße:
20 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484139 20 Panels/Kit 20 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11484139 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R8311005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    259.70 € / 20 Tests
    Sparen 43.30 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Identifizieren Sie über 70 medizinisch wichtige, Oxidase-positive, gram-negative Bakterien, einschließlich Vibrio spp. in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifikationssystem.
Identifizieren Sie über 70 medizinisch wichtige, Oxidase-positive, gram-negative Bazillen, einschließlich Vibrio spp. in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ NF PLUS System, einem Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
Das RapID NF PLUS System ist eine qualitative Mikromethode mit konventionellen und chromogenen Substraten für die Identifizierung medizinisch relevanter, nicht-glukosefermenteriender, gram-negativer Bakterien und anderer ausgewählter glukosefermentierender, gram-negativer Bakterien, die nicht der Familie der Enterobacteriaceae angehören und aus menschlichen klinischen Proben isoliert wurden.
  • Inokulation in einem Schritt – verkürzt die Vorbereitungszeit und ermöglicht so eine höhere Produktivität
  • Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24-Stunden-Inkubation
  • Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
  • Gängiges Verfahren – geringer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
  • Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
  • Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
*Zweistündige Inkubation für RapID SS/u.
Ein transparenter Kunststoffträger mit Reagenzien imprägnierte Vertiefungen, sodass die simultane Inokulation jeder Vertiefung mit einem vordefinierten Volumen von Impfkulturen möglich ist. Eine Suspension der Testorganismen in RapID Inokulationsflüssigkeit dient als Inokulum, das die Testreaktionen rehydriert und startet.
Nach der Inkubation wird jeder Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder über ein computergeneriertes Code-Compendium (ERIC).
Erforderlich:
RapID Spot Indol, Art.-Nr. R8309002; RapID Nitrat A, Art.-Nr. R8309003; RapID Nitrat B Art.-Nr. R8309004; RapID Inokulationsflüssigkeit, Art.-Nr. R8325106
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie die benötigten Produkte und die hochwertigen Ergebnisse, die Ihr Labor benötigt, noch schneller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung RapID NF PLUS System
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Oxidase-positive, gram-negative Bazillen, einschließlich Vibrio spp.
Verpackungsart 1 Box
Menge 20 Panels/Kit