Learn More
MP Biomedicals Schnelltestkarte für Salmonella typhi IgG/IgM Kombination
Artikelnummer. 30280610 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Salmonellen-Antigen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280610 Salmonellen-Antigen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280610 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07SAL025AB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Schnelltest Salmonella typhi IgG/IgM Combo Test Card dient dem qualitativen Nachweis von Salmonella typhi-Antikörpern in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma.
  • Der Schnelltest für Salmonella typhi IgG/IgM-Kombinationstests ist ein immunochromatographischer Membrantest.
  • Es ist für die schnelle qualitative Bestimmung von IgG- und IgM-Antikörpern gegen Salmonella typhi in menschlichem Serum, Plasma oder Vollblut konzipiert.
  • Die mit S. typhi-Antigenen konjugierten kolloidalen Goldmoleküle verbinden sich mit spezifischen Antikörpern (IgG und/oder IgM) gegen S. typhi, sofern diese in der Probe vorhanden sind.
  • Diese Komplexe wandern durch Kapillarwirkung zu den Testregionen und werden von in der Membran vorimmobilisierten Anti-S. typhi IgG- und/oder IgM-Antikörpern eingefangen, was zur Bildung eines farbigen Bandes führt und ein positives Testergebnis anzeigt.
  • Dieser Test darf nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Es kann nicht allein als Grundlage für die Diagnose und den Ausschluss von Fällen verwendet werden.
  • CE-zertifiziert
  • Genaues Ergebnis innerhalb von 20 Minuten
  • Ein-Schritt-Verfahren
  • Für den professionellen Gebrauch
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Salmonellen-Antigen
Format Testkarte
Probentyp menschliches Vollblut, menschliches Serum, menschliches Plasma
Empfindlichkeit Bestimmt durch Chemilumineszenzmethode: 2,38 (S/CO-Wert) für Salmonella typhi IgG 2,57 (S/CO-Wert) für Salmonella typhi IgM
Typ Schnelltest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum qualitativen Nachweis von Salmonella typhi-Antikörpern in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Der Test soll die schnelle Diagnose einer Infektion mit S. typhi, dem Erreger des Typhus, erleichtern.
Form Gebrauchsfertig (RTU)