missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Testkarte (Selbsttest)

Artikelnummer. 17148418 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17148418 1 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17148418 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07AG6001BS

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Rapid SARS-CoV-2 Antigen Testkarte ist ein in-vitro-Diagnostikum zum Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen mit anterioren Nasenabstrichen. Ein Selbsttest für Laien und nur für den privaten Gebrauch.

  • Die einfache Probenahme des vorderen Nasenbereichs ist schnell und einfach mit Nasenabstrichen, die nur 2,5 cm tief gehen
  • Keine Kreuzreaktivität mit anderen Coronaviren wie MERS, 229E, NL63, OC43 oder Influenza A und B
  • Das Kit enthält alle für die Prüfung erforderlichen Materialien
  • Die Ergebnisse sind innerhalb von 15 Minuten verfügbar
  • Test zur Selbsttestung durch Laien mit Sondergenehmigung gemäß §11 Abs. 1 Medizinprodukte-Gesetz (MPG) in Deutschland

Spezifikation

Genauigkeit 97,8%
Zertifizierung/Konformität CE-IVD
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Kontrollsets Kontrolle bei jedem Teststreifen enthalten
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Nukleokapsid-Protein-Antigen aus SAR-CoV-2
Format Immunchromatographischer Assay
Empfindlichkeit 96,2%
Typ Schnelltest
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral-Flow-Schnelltest
Enthält Tupfer, Puffer, Testkarte und Verbrauchsmaterialien
Menge 1 Tests
Spezies Human
Spezifität 99,2%
Klasse des Zielorganismus SARS-CoV-2
Prüfzeit 15 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.