Learn More
MP Biomedicals Schnell V. Cholera-Test O139
Artikelnummer. 30280613 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reaktionsgeschwindigkeit:
10 min
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reaktionsgeschwindigkeit Packungsgröße
30280613 10 min 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280613 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07VCH139C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnell V. Cholera-Tests O139 werden zum qualitativen Nachweis von Vibrio cholerae Serogruppe O139 in menschlichen Stuhlproben, Umweltwasser oder festen Lebensmittelproben verwendet.
  • Schnell V. Der Cholerae O139 Test ist ein immunochromatographischer Membrantest, der hochempfindliche Antikörper verwendet, um V. cholerae-Antigene in Stuhlproben, Umweltwasser oder festen Lebensmittelproben nachzuweisen.
  • Das Reagenzfeld des Teststreifens enthält farbiges kolloidales Gold, das mit monoklonalen Antikörpern gegen V. cholerae O139-Antigene konjugiert ist.
  • Die Reaktionsmembran enthält die sekundären Antikörper gegen V. cholerae O139-Antigene, die in der Testlinie vorimmobilisiert sind.
  • Dieser Test darf nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Es kann nicht allein als Grundlage für die Diagnose und den Ausschluss von Fällen verwendet werden.
  • CE-zertifiziert
  • Genaues Ergebnis innerhalb von 10 Minuten
  • Ein-Schritt-Verfahren
  • Keine Kreuzreaktion
  • Für den professionellen Gebrauch
Spezifikation
Krankheit Cholera
Form Testkarte
Nachweisverfahren Schnelle Erkennung
Probentyp Umweltprobe, Lebensmittelprobe
Spezies Vibrio cholerae Serougruppe O139
Reaktionsgeschwindigkeit 10 min