Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Equine ID Kit
Artikelnummer. 17267254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
48 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17267254 48 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17267254 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A15570
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das RapidFinder™ Equine ID Kit ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Pferdefleisch in Nahrungs- und Futtermittelproben.
  • Ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Pferdefleisch in Nahrungs- und Futtermittelproben
  • Die Methode funktioniert durch den Nachweis von Pferde (Equus caballus)-DNA mittels Echtzeit-PCR
  • Im Gegensatz zu ELISA-basierten Methoden erkennt das RapidFinder™ Equine ID Kit sowohl rohes als auch verarbeitetes Pferdefleisch
  • Mit einer Sensitivität von bis zu 0,01 % Pferdefleisch-DNA bei Verwendung mit dem GVO-Extraktionskit
  • Im Kit ist eine Positivkontrolle enthalten (0,1 % Pferde-DNA), die als Referenz zum Festlegen des Schwellenwerts für den Nachweis des Assays verwendet werden kann
  • Der Assay ist kompatibel mit Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast und 7300 Echtzeit-PCR-Systemen
Enthält
  • Equine Mastermix: Bei -5 bis -30 °C lagern
  • Allgemeiner Mastermix: Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Positivkontrolle: Bei -5 bis -30 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Equine Mastermix: Bei -5 bis -30 °C
lagern. Allgemeiner Mastermix: Bei 2 – 8 °C lagern.
Positivkontrolle: Bei -5 bis -30 °C lagern.
Kittyp Equine ID Kit
Produktlinie RapidFinder
Menge 48 reactions
Anzahl Reaktionen 48 Reaktionen