Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Ruminant ID Kit
Beschreibung
- Ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Wiederkäuerfleisch in Nahrungs- und Futtermittelproben
- Die Methode funktioniert durch den Nachweis von Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Cervus elaphusund Capreolus capreolus-DNA, was der DNA aus Rindfleisch, Schafen, Ziegen und Hirschen entspricht, mittels Echtzeit-PCR
- Im Gegensatz zu ELISA-basierten Methoden erkennt das RapidFinder™ Ruminant ID Kit bei Verwendung mit dem GVO-Extraktionskit (4466336) für die Probenvorbereitung sowohl rohes als auch verarbeitetes Wiederkäuerfleisch und bietet eine Empfindlichkeit von bis zu 0,01 % für Wiederkäuer-DNA
- Die im Kit enthaltene Positivkontrolle, die 0,1 % Wiederkäuer-DNA enthält, kann als Referenz verwendet werden, um die Nachweisschwelle des Assays festzulegen
- Einfacher PCR-basierter Echtzeit-Assay, keine Elektrophorese erforderlich
- Assay ist kompatibel mit Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast und 7300 Echtzeit-PCR-Systemen
Enthält
- Ruminant Mastermix (bei -20 °C lagern)
- General Mastermix (bei 4 oder -20 °C lagern)
- Positivkontrolle (bei -20 °C lagern)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält je 1 Röhrchen: Ruminant Mastermix (bei -20 °C lagern) General Mastermix (bei 4 °C oder -20 °C lagern) Positivkontrolle (bei -20 °C lagern) |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
| Kittyp | Ruminant ID Kit |
| Produktlinie | RapidFinder |
| Menge | 48 reactions |
| Spezies | Wiederkäuer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nahrungsmittel und Getränke |
| Mehr anzeigen |