Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112466
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10006442
Marke: Thermo Scientific™ CM0669B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated). Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Salmonella sind eine Gruppe von eng verwandten stäbchenförmigen, gramnegativen Bakterien. Salmonella kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden mit dem Kot ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert. Die häufigsten Symptome von Salmonella-Infektionen sind Diarrhoe, Fieber, Unterleibskrämpfe und Erbrechen.
Verwenden Sie die Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon für die selektive Anreicherung von Salmonella-Spezies in Lebensmitteln und Umweltproben.
  • Selektiv: Malachitgrün, niedriger pH-Wert und hohe Magnesiumchloridkonzentration inhibieren viele grampositive Bakterien, während sie für Salmonellen selektiv anreichernd wirken.
  • Überlegene Leistung: Überlegene Leistung gegenüber Selenit-Anreicherungsbouillon und Tetrathionat-Bouillon zur Anreicherung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi1.
Rappaport-Vassiliadis(RV)-Anreicherungsbouillon ähnelt der von Vassiliadis et al.3 beschriebenen, außer der Verwendung von Sojapepton als Pepton, da es das Wachstum von Salmonellen fördert1,2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rappaport-Vassiliadis-Anreicherungsbouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 16.7 l Medium