Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. 10016442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10016442 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10016442 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0866B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.54 €
    106.30 € / 500 Gramm
    Sparen 37.24 €
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated). Rappaport- Vassiliadis Soya Peptone Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Verwenden Sie die Rappaport-Vassiliadis-Soja-Pepton-Bouillon für die selektive Anreicherung von Salmonella spp. in Lebensmitteln und Umweltproben.
  • Selektiv: Malachitgrün, niedriger pH-Wert und hohe Magnesiumchloridkonzentration inhibieren viele grampositive Bakterien, während sie für Salmonellen selektiv anreichernd wirken.
  • Überlegene Leistung gegenüber Selenit-Anreicherungsbouillon und Tetrathionat-Bouillon zur Anreicherung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi1.
RVS-Bouillon basiert auf der von van Schothorst et al.3 beschriebenen überarbeiteten Formulierung und wird als selektives Anreicherungsmedium zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Umweltproben empfohlen. Es kann auch zur Isolierung von Salmonellen aus menschlichen Fäkalien verwendet werden, ohne dass eine Voranreicherung erforderlich ist. Es handelt sich um eine Modifikation der Rappaport-Vassiliadis(RV)-Anreicherungsbouillon, die zuvor von van Schothorst und Renauld4 beschrieben wurde. Die Änderungen gegenüber der früheren Zusammensetzung sind:
  1. Zugabe von Dikaliumhydrogenphosphat zur Pufferung des Mediums, so dass der pH-Wert während der Lagerung der zubereiteten Bouillon aufrechterhalten wird.
  2. Klärung der optimalen Konzentration von Magnesiumchlorid 6H2O.
Die beiden Modifikationen sollen die Zuverlässigkeit der Anreicherungsbouillon verbessern1. Peterz et al.3 haben ebenfalls die Bedeutung der Konzentration von Magnesiumchlorid im endgültigen Medium hervorgehoben.
RVS-Pepton-Bouillon basiert auf der überarbeiteten Formulierung und wird als selektives Anreicherungsmedium für die Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Umweltproben empfohlen. Es kann auch zur Isolierung von Salmonellen aus menschlichen Fäkalien verwendet werden, ohne dass eine Voranreicherung erforderlich ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: ISO, NMKL.
Beschreibung Rappaport-Vassiliadis-Soja(RVS)-Pepton-Bouillon (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 18,7 l Medium