Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth
Artikelnummer. 11934042
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10 ± 0.5 ml
Format:
Tube
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Format Packungsgröße
11934042 10 ± 0.5 ml Tube 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11934042 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TV5036E
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selectively enrich for the isolation of Salmonella species with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes.
Selectively enrich for the isolation of salmonellae from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes. RVS Peptone Broth exploits characteristics of Salmonella species when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements.
RVS-Pepton-Bouillon ist eine Modifikation der Rappaport-Vassiliadis(RV)-Anreicherungsbouillon, die zuvor von van Schothorst Renauld2 beschrieben wurde. Die Änderungen gegenüber der früheren Zusammensetzung sind:
1. Zugabe von Dikaliumhydrogenphosphat zur Pufferung des Mediums, sodass der pH-Wert
während der Lagerung der zubereiteten Bouillon aufrechterhalten wird.
2. Klärung der optimalen Konzentration von Magnesiumchlorid 6H2O.
Die beiden Modifikationen sollen die Zuverlässigkeit der Anreicherungsbouillon verbessern.1 Peterz et al.3 haben auch
die Bedeutung der Konzentration von Magnesiumchlorid im Endmedium hervorgehoben.
RVS-Pepton-Bouillon basiert auf der überarbeiteten Formulierung und wird als selektives Anreicherungsmedium für die Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Umweltproben empfohlen. Es kann auch zur Isolierung von Salmonellen aus menschlichen Fäkalien verwendet werden, ohne dass eine Voranreicherung erforderlich ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Perlenzianblau, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Rappaport-Vassiliadis-Soja(RVS)-Peptonbouillon
Format Tube
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllvolumen 10 ml
Füllgewicht 10 ± 0.5 ml
Verpackungsart 50 Fläschchen in einem Karton
Menge 50/Pckg.
For Laboratory use only