missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF10 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604506 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604506 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604506 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241130B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RASSF10 Polyclonal antibody specifically detects RASSF10 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RASSF10
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Peptidylglycine Alpha-Amidating Monooxygenase COOH-Terminal Interactor-Like, Ras Association (RalGDS/AF-6) Domain Family (N-Terminal) Member 10, Ras Association Domain-Containing Protein 10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human RASSF10. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of RASSF10. Amino Acid Squence: HGPGELPEPPNEDDEDD
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 644943
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.