missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Rat Acetylcholinesterase/ACHE ELISA Kit (Chemiluminescence)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Rat Acetylcholinesterase/ACHE ELISA Kit (Chemiluminescence) measures rat Acetylcholinesterase/ACHE in serum, plasma and other biological fluids.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16-10 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.09 ng/mL |
| Kreuzreaktivität | This kit recognizes Rat AChE in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat AChE and analogues was observed. |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 43 |
| Gensymbol | ACHE |
| Wirtsspezies | Ratte |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?