missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat Adiponectin/Acrp30 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18746617
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18746617 25 μg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18746617

Marke: R&D Systems AF3100SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Adiponectin/Acrp30 Polyclonal specifically detects Adiponectin/Acrp30 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adiponectin/Acrp30
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer NP_653345
Gen-Alias ACDC, Acrp30, ACRP30ADPN, adipocyte, C1Q and collagen domain containing, adiponectin, adiponectin, C1Q and collagen domain containing, AdipoQ, ADIPQTL1, apM-1, ApM1, APM1APM-1, C1q and collagen domain-containing protein, GBP28, GBP28apM1, Gelatin-binding protein
Gensymbole ADIPOQ
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Adiponectin/Acrp30 Ile19-Asn244 Accession # NP_653345
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9370
Testspezifität Detects rat Adiponectin/Acrp30 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 30% cross-reactivity with recombinant mouse Adiponectin is observed and less than 10% cross-reactivity with recombinant human Adiponectin is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.