Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody, eFluor™ 570, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
188.00 € - 468.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgG1
Klon M1-14D12
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15361060
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
41-4015-80
25 μg
188.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15371060
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
41-4015-82
100 μg
468.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Description: The monoclonal antibody M1-14D12 recognizes Mouse IgG1 antibodies and can be used as a second step reagent in microscopy. The monoclonal does not recognize other mouse isotypes nor does it crossreact to rat IgG1 or any rat isotype antibodies. Applications Reported: This M1-14D12 antibody has been reported for use in immunohistochemical staining of frozen or formalin-fixed paraffin embedded tissue sections and immunocytochemistry. Applications Tested: This M1-14D12 antibody has been tested by immunocytochemistry after staining with a primary antibody of the mouse IgG1 isotype. This can be used at less than or equal to 10 μg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. This product has not been validated for flow cytometric analysis. Filter Recommendation: When using this eFluor™ 570 antibody conjugate, we recommend a filter that will capture the 570 emission wavelength (for example, Excitation 545/25, 565LP, Emission 605/70). A standard Alexa Fluor™ 555 or TRITC filter is acceptable. Excitation: 555 nm; Emission: 570 nm
Mouse IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgG1
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Secondary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
M1-14D12
Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry
eFluor 570
Rat
Mouse
IgG
Affinity chromatography
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado