Learn More
Rat anti-Mouse IgG2b, Clone: R12-3, Secondary Antibody, BD
Beschreibung
The R12-3 antibody recognizes an epitope in the CH3 domain of mouse IgG2b of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It does not react with other Ig isotypes. Detection of surface immunoglobulin on B lymphoma cells has been demonstrated with R12-3 mAb. This ant
Host Species: Rat
Clone: R12-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Pooled Mouse Ig
ELISA, Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rat anti-Mouse IgG2b |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | R12-3 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Wirtsspezies | Rat |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 0.5 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Immunology |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.