missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody (eB121-15F9), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30226993 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30226993 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30226993

Marke: Novus Biologicals NBP143282V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IgM Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgM Heavy Chain
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon eB121-15F9
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse IgM
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3507
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.