missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.031 to 2 ng/mL (example only, lot dependent) |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.025 ng/mL (example only; lot dependent) |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Cell Culture, Tissue Extracts |
| Spezifität | This Rat BNP ELISA Kit (Colorimetric) is specific to Brain Natriuretic Peptide 32 (103-134). |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4879 |
| Gensymbol | NPPB |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?