Learn More
MedChemExpress Rat CGRP-(8-37)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.54% |
| CAS | 129121-73-9 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 3127.51 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 75 mg/mL (23.98 mM∣Need ultrasonic) |