missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Rat Cntf (P20294) Full-length Recombinant Protein

Artikelnummer. 16222510
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16222510

Marke: Abnova™ P6075.25ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for Func, SDS-PAGE

Sequence: AFAEQTPLTLHRRDLCSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM

Spezifikation

Zugriffsnummer P20294
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Study, SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized
Gen-ID (Entrez) 25707
Molekulargewicht 22.7kDa
Name Cntf (Rat) Recombinant Protein
Vorbereitungsmethode E. coli expression system
Menge 25 μg
Immunogen AFAEQTPLTLHRRDLCSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex. For extended storage, it is recommended to be further diluted in buffer containing carrier protein (e.g. 0.1% BSA) and stored in aliquots at -20°C to -80°C.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1ng/μg (<1 EU/μg)
Gebräuchliche Bezeichnung Cntf
Gensymbol Cntf
Assays Tissue dissociation (combined with other enzymes); Cell harvesting by trypsinization; Mitochondria isolation; in vitro studies of proteins; Various hemagglutination procedures; Sample preparation for flow cytometric DNA analysis; Tryptic mapping; Fingerprinting and sequencing work; Environmental monitoring; Subculturing cells; Cleavage fusion proteins; Generating glycopeptides from purified glycoproteins.
Biologische Aktivität Determined by its ability to stimulate proliferation of human TF-1 cells using a concentration range of 25.0-35.0ng/ml.
Kreuzreaktivität Rat ;Rat
Spezies E. coli
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung None
Expressionssystem E. coli expression system
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0.98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt